Läs mer
Dichloroacetic Anhydride (~85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dichloroacetic anhydride |
| CAS | 4124-30-5 |
| Molekylformel | C4 H2 Cl4 O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H2Cl4O3/c5-1(6)3(9)11-4(10)2(7)8/h1-2H |
| LEDER | ClC(Cl)C(=O)OC(=O)C(Cl)Cl |
| IUPAC-namn | (2,2-dichloroacetyl) 2,2-dichloroacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 239.869 |
| Formel vikt | 237.876 |