Läs mer
Dichloroacetic anhydride, 98%
Produktkod. 10657522 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10657522 10 g Glass bottle 10g
10562951 50 g Glass bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10657522 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 165120100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 4124-30-5 | C4H2Cl4O3 | 239.87 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4124-30-5
Molekylformel C4H2Cl4O3
Molekylvikt (g/mol) 239.87
MDL-nummer MFCD00000842
InChI-nyckel RQHMQURGSQBBJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym dichloroacetic anhydride, dichloroacetic acid anhydride, acetic acid, dichloro-, anhydride, unii-mb3ogr64in, anhydrid kyseliny dichloroctove, 2,2'-dichloroacetic anhydride, dichloroacetetic anhydride, mb3ogr64in, anhydrid kyseliny dichloroctove czech, acetic acid, 2,2-dichloro-, 1,1'-anhydride
PubChem CID 77772
IUPAC-namn (2,2-dichloroacetyl) 2,2-dichloroacetate
LEDER C(C(=O)OC(=O)C(Cl)Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichloroacetic anhydride
Namnnotering 98%
Smältpunkt 29.0°C
Färg Colorless
Densitet 1.5700g/mL, 1.57
Kokpunkt 214.0°C to 216.0°C
Flampunkt >112°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel (Cl2CHCO)2O
Brytningsindex 1.4825 to 1.4845
Kvantitet 10 g
Beilstein 02, 204
Löslighetsinformation Solubility in water: decomposes in water. Other solubilities: decomposes in alcohol
Formel vikt 239.87
Procent renhet 98%
Fysisk form Liquid After Melting
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dichloroacetic anhydride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.