Läs mer
Dikloroacetonitril, 98+%
Produktkod. 11473304
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11473304 25 g 25g
11463304 5 g 5g
11483304 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11473304 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10612.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3018-12-0 | C2HCl2N | 109,937 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3018-12-0
Molekylformel C2HCl2N
Molekylvikt (g/mol) 109.937
MDL-nummer MFCD00040886
InChI-nyckel STZZWJCGRKXEFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym dichloroacetonitrile, acetonitrile, dichloro, dichloromethyl cyanide, ccris 942, unii-o0l64v63m9, dichloro acetonitrile, pubchem17242, acmc-209hdn, dsstox_cid_1562
PubChem CID 18177
ChEBI CHEBI:82444
IUPAC-namn 2,2-dikloracetonitril
LEDER C(#N)C(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichloroacetonitrile
Densitet 1.369
Kokpunkt 112 °C till 114 °C
Flampunkt 35 °C (95 °F)
Odör Stickande lukt
Linjär formel Cl2CHCN
Brytningsindex 1.4405
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2920
Beilstein 1739029
Formel vikt 109.94
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.