Läs mer
Dichloroacetonitrile, TRC
Produktkod. 30370305
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30370305 100 g
30378841 10 g
30378682 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30370305 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD431740100G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3018-12-0
Molekylformel C2 H Cl2 N
Molekylvikt (g/mol) 109.94
Synonym Dichloroacetonitrile, Dichloromethyl cyanide, NSC 60511
IUPAC-namn 2,2-dichloroacetonitrile
LEDER ClC(Cl)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichloroacetonitrile
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C2HCl2N/c3-2(4)1-5/h2H
Formel vikt 108.9486