Läs mer
Dikloroacetonitril, TRC
Produktkod. 30378841
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30378841 10 g
30370305 100 g
30378682 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30378841 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD43174010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3018-12-0
Molekylformel C2 H Cl2 N
Molekylvikt (g/mol) 109.94
Synonym Dichloroacetonitrile, Dichloromethyl cyanide, NSC 60511
IUPAC-namn 2,2-dikloracetonitril
LEDER ClC(Cl)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichloroacetonitrile
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C2HCl2N/c3-2(4)1-5/h2H
Formel vikt 108.9486