Läs mer
Dikloracetylklorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11495966
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11495966 100 g 100g
11405976 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11495966 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22296.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 79-36-7 | C2HCl3O | 147.379 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79-36-7
Molekylformel C2HCl3O
Molekylvikt (g/mol) 147.379
MDL-nummer MFCD00000840
InChI-nyckel FBCCMZVIWNDFMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym dichloroacetyl chloride, dichloracetyl chloride, acetyl chloride, dichloro, dichloroethanoyl chloride, chlorure de dichloracetyle, dichloroacetylchloride, dichloroacetic acid chloride, alpha,alpha-dichloroacetyl chloride, chcl2cocl, chlorid kyseliny dichloroctove
PubChem CID 6593
ChEBI CHEBI:34688
IUPAC-namn 2,2-dikloracetylklorid
LEDER C(C(=O)Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichloroacetyl chloride
Densitet 1.532
Kokpunkt 107°C to 108°C
Flampunkt None
Brytningsindex 1.462
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1765
Känslighet Moisture sensitive
Merck Index 14,3053
Formel vikt 147.39
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.