Läs mer
Dichloroacetyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dichloroacetyl Chloride |
| CAS | 79-36-7 |
| Molekylformel | C2H3Cl3O |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | Dichloracetyl Chloride, Dichloroacetic Acid Chloride, Dichloroacetyl Chloride, Dichloroethanoyl Chloride, α,α-Dichloroacetyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C2HCl3O/c3-1(4)2(5)6/h1H |
| LEDER | ClC(Cl)C(=O)Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 147.39 |