Läs mer
Dichlorobis(2-(di-tert-butylphosphino)ethylamine)ruthenium(II), 97%, Thermo Scientific™
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dichlorobis(2-(di-tert-butylphosphino)ethylamine)ruthenium(II) |
| Smältpunkt | 247°C to 263°C |
| Färg | Brown to Yellow |
| Elementaranalys | 41.9 to 45.4% C, 4.9 to 5.3% N |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 550.54 |
| Procent renhet | 97% |
| Fysisk form | Crystalline Powder |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Dichlorobis(2-(di-tert-butylphosphino)ethylamine)ruthenium(II)
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.