Läs mer
Dichlorobis(2-(di-tert-butylphosphino)ethylamine)ruthenium(II), 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-4228587 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 10841851
Brand: Thermo Scientific Acros 435242500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 1092372-91-2
Molekylformel C20H48Cl2N2P2Ru
Molekylvikt (g/mol) 550.54
MDL-nummer MFCD07782003
InChI-nyckel FUALRLYVUZSWKT-UHFFFAOYSA-L
Synonym dichlorobis 2-di-tert-butylphosphino ethylamine ruthenium ii, dichlorobis 2-di-t-butylphosphino ethylamine ruthenium ii
PubChem CID 71310624
IUPAC-namn 2-ditert-butylphosphanylethanamine;dichlororuthenium
LEDER Cl[Ru]Cl.CC(C)(C)P(CCN)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(CCN)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichlorobis(2-(di-tert-butylphosphino)ethylamine)ruthenium(II)
Smältpunkt 247°C to 263°C
Färg Brown to Yellow
Elementaranalys 41.9 to 45.4% C, 4.9 to 5.3% N
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 550.54
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dichlorobis(2-(di-tert-butylphosphino)ethylamine)ruthenium(II)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.