Läs mer
Diklorobis[di-tert-butyl(4-dimetylaminofenyl)fosfin]palladium(II), Pd 15%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15404955
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15404955 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15404955 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045511.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-10-2026
CAS: 887919-35-9 | C32H56Cl2N2P2Pd | 708.08 g/mol
Diklorobis[di-tert-butyl(4-dimetylaminofenyl)fosfin]palladium(II) är en mycket aktiv, luftstabil katalysator för Suzuki-Miyaura-korskoppling med arylhalider inklusive 5- och 6-ledade heteroarylklorider.
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichlorobis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium(II)
CAS 887919-35-9
Färg Gult
Molekylformel C32H56Cl2N2P2Pd
MDL-nummer MFCD09265123
Kvantitet 1 g
Synonym bis di-tert-butyl 4-dimethylaminophenyl phosphine dichloropalladium ii, pd amphos cl2, pdcl2 amphos 2, a-taphos 2pdcl2, dichlorobis di-tert-butyl 4-dimethylaminophenyl phosphine palladium ii, alpha-taphos 2pdcl2, bis 4-di-tert-butylphosphino-n,n-dimethylbenzenamine palladium dichloride
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
InChI-nyckel DWOZNANUEDYIOF-UHFFFAOYSA-L
LEDER Cl[Pd]Cl.CN(C)C1=CC=C(C=C1)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C.CN(C)C1=CC=C(C=C1)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
IUPAC-namn 4-ditert-butylfosfanyl-N,N-dimetylanilin;diklorpalladium
Molekylvikt (g/mol) 708.08
PubChem CID 11714597
Formel vikt 708.08
Fysisk form Kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.