Läs mer
Diklorobin (etylendiamin) platina(II), Pt 50 %
Produktkod. 11470221
Change view
Kvantitet:
0.25 g
1 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11470221 0.25 g 0.25g
11333688 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11470221 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039280.01
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 21430-85-3 | C4H16Cl2N4Pt | 386,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21430-85-3
Molekylformel C4H16Cl2N4Pt
Molekylvikt (g/mol) 386.18
MDL-nummer MFCD00009881
InChI-nyckel MXLIXEZAMQLDMM-UHFFFAOYSA-L
Synonym Bis(ethylenediamine)platinum(II) chloride
IUPAC-namn platina(2+)-bis(etan-1,2-diamin)diklorid
LEDER [Cl-].[Cl-].[Pt++].NCCN.NCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichlorobis(ethylenediamine)platinum(II)
Smältpunkt 300°C (decomposition)
Färg Vitt
Linjär formel PtCl2(H2NCH2CH2NH2)2
Kvantitet 0.25 g
Formel vikt 386.18
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Pt 50%
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.