Läs mer
Alfa Aesar™ Dichlorobis(pyridine)palladium(II), 98%
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dichlorobis(pyridine)palladium(II) |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 335.53 |
| Procent renhet | 98% |