Läs mer
Dichlorobis(tri-o-tolylfosfin)palladium(II), 95 %
Produktkod. 15456655
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15456655 1 g 1g
15466655 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15456655 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044976.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 40691-33-6 | C42H42Cl2P2Pd | 786,06 g/mol
Diklorobis(tri-o-tolylfosfin)palladium(II) används vid reaktion av tributyltennolater, framställda in situ från tributyltennmetoxid och enolacetater, med arylbromider, kopplingsreaktion av arylbromider med vinylacetater.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 40691-33-6
Molekylformel C42H42Cl2P2Pd
Molekylvikt (g/mol) 786.06
MDL-nummer MFCD00274659
InChI-nyckel GMLMZLGOMMIIMA-UHFFFAOYSA-L
Synonym palladium,dichlorobis tris 2-methylphenyl phosphine
PubChem CID 90656943
IUPAC-namn palladium;tris(2-metylfenyl)fosfan;diklorid
LEDER Cl[Pd++]Cl.CC1=CC=CC=C1P(C1=C(C)C=CC=C1)C1=C(C)C=CC=C1.CC1=CC=CC=C1P(C1=C(C)C=CC=C1)C1=C(C)C=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichlorobis (tri-o-tolylphosphine)palladium (II)
Färg Gult
Kvantitet 1 g
Känslighet Air and moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in ethanol,benzene,and ethereal solvents.
Formel vikt 786.08
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.