Läs mer
Dikloroobi(tricyklohexylfosfin)palladium(II), 98 %
Produktkod. 10396624 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10396624 1 g Glasflaska 1g
10021304 250 mg Glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10396624 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 395890010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 29934-17-6 | C36H66Cl2P2Pd | 738,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 29934-17-6
Molekylformel C36H66Cl2P2Pd
Molekylvikt (g/mol) 738.19
MDL-nummer MFCD00191830
InChI-nyckel VUYVXCJTTQJVKJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym dichlorobis tricyclohexylphosphine palladium ii, bis tricyclohexylphosphine palladium ii dichloride, dichlorobis tricyclohexylphosphine palladium, bis tricyclohexylphosphine-palladium ii dichloride, bis tricyclohexylphosphine palladium ii-dichloride, bis tricyclo-hexylphosphine palladium ii dichloride, bis tricyclohexylphosphine palladium ii chloride
PubChem CID 11050900
LEDER Cl[Pd]Cl.C1CCC(CC1)P(C1CCCCC1)C1CCCCC1.C1CCC(CC1)P(C1CCCCC1)C1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichlorobis(tricyclohexylphosphine)palladium(II)
Smältpunkt 270 °C
Färg Gult
Elementaranalys 97,5 % min.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn diklorpalladium;tricyklohexylfosfan
Formel vikt 738.18
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dichlorobis(tricyclohexylphosphine)palladium(II)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.