Läs mer
Diklorobis(tricyklohexylfosfin)palladium(II), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15406625
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15406625 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15406625 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044844.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 29934-17-6 | C36H66Cl2P2Pd | 738,19 g/mol
Den används som katalysator för CC- och CN-kopplingsreaktion. Det används vid homogen karbonylering av kloroarener under milda förhållanden.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichlorobis (tricyclohexylphosphine)palladium (II)
CAS 29934-17-6
Molekylformel C36H66Cl2P2Pd
MDL-nummer MFCD00191830
Kvantitet 1 g
Synonym dichlorobis tricyclohexylphosphine palladium ii, bis tricyclohexylphosphine palladium ii dichloride, dichlorobis tricyclohexylphosphine palladium, bis tricyclohexylphosphine-palladium ii dichloride, bis tricyclohexylphosphine palladium ii-dichloride, bis tricyclo-hexylphosphine palladium ii dichloride, bis tricyclohexylphosphine palladium ii chloride
Löslighetsinformation Måttligt löslig i diklormetan och kloroform. Sparsamt löslig i bensen och toluen. Olöslig i vatten, alkoholer, aceton, dietyleter och hexaner.
InChI-nyckel VUYVXCJTTQJVKJ-UHFFFAOYSA-L
LEDER Cl[Pd]Cl.C1CCC(CC1)P(C1CCCCC1)C1CCCCC1.C1CCC(CC1)P(C1CCCCC1)C1CCCCC1
IUPAC-namn diklorpalladium;tricyklohexylfosfan
Molekylvikt (g/mol) 738.19
PubChem CID 11050900
Formel vikt 738.18
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Pd 14.4%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.