Läs mer
Diklorobis(trifenylfosfin)nickel(II), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11351469
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11351469 50 g 50g
11341469 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11351469 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013930.18
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 14264-16-5 | C36H30Cl2NiP2 | 654.18 g/mol
Diklorobis(trifenylfosfin)nickel(II) används som katalysator för korskoppling av Grignard-reagens, hydrosilylering, hydrering och polymerisation.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Katalysator för korskoppling av Grignard-reagens, hydrosilylering och hydrering, polymerisatron
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14264-16-5
Molekylformel C36H30Cl2NiP2
Molekylvikt (g/mol) 654.18
MDL-nummer MFCD00009592 MFCD00003043 MFCD20489348
InChI-nyckel VHQPRJDILRYZBG-UHFFFAOYSA-L
Synonym bis triphenylphosphine dichloronickel ii
PubChem CID 131664342
IUPAC-namn nickel(2+);trifenylfosfan;dihydroklorid
LEDER Cl[Ni++]Cl.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichlorobis(triphenylphosphine)nickel(II)
Smältpunkt ∼225°C (decomposition)
Färg Svart till grått
Odör Odorless
Kvantitet 50 g
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 654.18
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.