Läs mer
Dichlorodenafil, TRC
Produktkod. 30135599
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135599 100 mg
17981915 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30135599 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD434050100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1446089-84-4
Molekylformel C19 H20 Cl2 N4 O2
Molekylvikt (g/mol) 407.29
Synonym 5-[5-[(1Z)-1,2-Dichloroethenyl]-2-ethoxyphenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, Dichlorodenafil
IUPAC-namn 5-[5-[(Z)-1,2-dikloretenyl]-2-etoxyfenyl]-1-metyl-3-propyl-6H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-ett
LEDER CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)\C(=C\Cl)\Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichlorodenafil
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C19H20Cl2N4O2/c1-4-6-14-16-17(25(3)24-14)19(26)23-18(22-16)12-9-11(13(21)10-20)7-8-15(12)27-5-2/h7-10H,4-6H2,1-3H3,(H,22,23,26)/b13-10-
Formel vikt 406.0963