Läs mer
Diklordietylsilan, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11302076
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11302076 10 g 10g
11312076 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11302076 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03239.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1719-53-5 | C4H10Cl2Si | 157.11 g/mol
Diklordietylsilan används i etklorvynolanalys. Det används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Diklordietylsilan används i etklorvynolanalys. Det används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Något löslig
i vatten och eter.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara vid 4 °C. Skydda mot fukt. Inkompatibla material är oxidationsmedel, baser, vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1719-53-5
Molekylformel C4H10Cl2Si
Molekylvikt (g/mol) 157.11
MDL-nummer MFCD00000493
InChI-nyckel BYLOHCRAPOSXLY-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyldichlorosilane, silane, dichlorodiethyl, dichloro diethyl silane, diethyldichlorosilicon, diethyl dichlorosilane, diethyidichlorosilane, snpladqptpdumup@, dichlorodiethyl-silan, diethylsiliciumdichlorid, silane,dichlorodiethyl
PubChem CID 15589
IUPAC-namn diklor(dietyl)silan
LEDER CC[Si](Cl)(Cl)CC
Specifikationer
Kokpunkt 129°C to 131°C
Kemiskt namn eller material Dichlorodiethylsilane
Smältpunkt -97°C
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN1767
Beilstein 605313
Flampunkt 28°C (82°F)
Löslighetsinformation Slightly soluble in water and ether.
Formel vikt 157.12
Procent renhet 94%
Odör Acrid
Brytningsindex 1.431
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 1.055
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.