Läs mer
Dichlordimetylsilan, 98+%
Produktkod. 11358635
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11358635 1000 g 1kg
11338635 100 g 100g
11348635 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11358635 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12133.0B
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 75-78-5 | C2H6Cl2Si | 129,055 g/mol
Diklordimetylsilan används för att framställa en hartsbunden siloxan med tertiära alkoholer och den används också som ett reagens för syntes av optiskt aktiva ansa-mettallocenpolymerisationskatalysatorer. Det fungerar som en prekursor till silikon- och polysilanföreningar. Den används också i glasbeläggningen för att skydda den från mikropartiklar. Det är involverat i framställningen av hartsbunden siloxan med reaktivitet mot tertiära alkoholer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Diklordimetylsilan används för att framställa en hartsbunden siloxan med tertiära alkoholer och den används också som ett reagens för syntes av optiskt aktiva ansa-mettallocenpolymerisationskatalysatorer. Det fungerar som en prekursor till silikon- och polysilanföreningar. Den används också i glasbeläggningen för att skydda den från mikropartiklar. Det är involverat i framställningen av hartsbunden siloxan med reaktivitet mot tertiära alkoholer.
Löslighet Oblandbar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med alkoholer, aminer och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-78-5
Molekylformel C2H6Cl2Si
Molekylvikt (g/mol) 129.055
MDL-nummer MFCD00000491
InChI-nyckel LIKFHECYJZWXFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyldichlorosilane, silane, dichlorodimethyl, dichloro dimethyl silane, inerton aw-dmcs, dichlorodimethylsilicon, dimethyl-dichlorsilan, inerton dw-dmc, repel-silan, dimethylsilane dichloride, dimethyl dichlorosilane
PubChem CID 6398
IUPAC-namn diklor(dimetyl)silan
LEDER C[Si](C)(Cl)Cl
Specifikationer
Kokpunkt 70 °C till 71 °C
Kemiskt namn eller material Dichlorodimethylsilane
Smältpunkt ∼-76 °C
Kvantitet 1000 g
Flampunkt −5 °C (23 °F)
Brytningsindex 1.4045
Känslighet Känslig för fukt
Densitet 1.068
Linjär formel (CH3)2SiCl2
UN-nummer UN1162
Beilstein 605287
Löslighetsinformation Oblandbar med vatten.
Formel vikt 129.06
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dichlorodimethylsilane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dimethyldichlorosilane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.