missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Dichlorodimethylsilane, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15854131
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15854131 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15854131 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8034520250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kokpunkt 70°C/1013 hPa
Kemiskt namn eller material Dichlorodimethylsilane
Smältpunkt -76°C
CAS 75-78-5
Kvantitet 250 mL
Molekylformel (CH3)2SiCl2
MDL-nummer MFCD00000491
Synonym Dichlorodimethylsilane, Dimethyldichlorosilane, Dichlorodimethylsilane
Molekylvikt (g/mol) 129.06
Kvalitet Research
Densitet 1.07 g/cm3 at 25°C
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.