Läs mer
Dichlordimetylkisel, TRC
Produktkod. 30137861
Change view
Kvantitet:
2.5 g
10 g
100 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30137861 10 g -
30137625 100 g -
30011146 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137861 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD43447510G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-78-5
Molekylformel C2 H6 Cl2 Si
Molekylvikt (g/mol) 129.06
Synonym DMDCS, Dimethyldichlorsilane
IUPAC-namn diklor(dimetyl)silan
LEDER C[Si](C)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyldichlorosilane
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C2H6Cl2Si/c1-5(2,3)4/h1-2H3
Formel vikt 127.9616