Läs mer
Dichlorodinitrometan, TRC
Produktkod. 30384435
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30384435 50 mg
1 options
Produktkod. 30384435 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD43435050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichlorodinitromethane
CAS 1587-41-3
Molekylformel CCl2N2O4
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/CCl2N2O4/c2-1(3,4(6)7)5(8)9
LEDER O=C/N=N\C(CCC(O)=O)C(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 174.93