Läs mer
Dichlordipropyltin, TRC
Produktkod. 17982695
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17982695 100 mg
17954655 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17982695 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD434270100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 867-36-7
Molekylformel C6 H14 Cl2 Sn
Molekylvikt (g/mol) 275.79
Synonym Dichlorodipropyltin, Di-n-propyltin-dichloride
IUPAC-namn diklor(dipropyl)stannane
LEDER CCC[Sn](Cl)(Cl)CCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-n-propyl-tin-dichloride
Anteckningar om renhetsgrad GC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/2C3H7.2ClH.Sn/c2*1-3-2;;;/h2*1,3H2,2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Formel vikt 275.9495
Procent renhet >95%