Läs mer
Dichloriodomethan, TRC
Produktkod. 17974045
Change view
Kvantitet:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17974045 500 mg
17943605 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17974045 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD434680500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 594-04-7
Molekylformel C H Cl2 I
Molekylvikt (g/mol) 210.83
Synonym Dichloroiodomethane, Methane, dichloroiodo- (6CI,7CI,8CI,9CI)
IUPAC-namn diklor(jod)metan
LEDER ClC(Cl)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichloroiodomethane
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/CHCl2I/c2-1(3)4/h1H
Formel vikt 209.85