Läs mer
Dikloroisocyanursyra natriumsalt, 97 % (torrt vikt).
Beskrivning
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Natriumdiklorisocyanurat kan användas som ett reagens för N-monoklorering och dehydroklorering av aminoestrar, syntes av antimikrobiella polyuretantillsatser för att kontrollera biofilm. Det används som ett nöddesinfektionsmedel i dricksvatten, allmänt använt rengöringsmedel. Det är också ett reagens för klorering för att detektera ammonium via bildning av färgade zebraband i ett detektionsrör.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt och väl tillslutet. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dichloroisocyanuric acid sodium salt |
| Smältpunkt | ∼250 °C (dekomposition) |
| Odör | Klorliknande |
| Anteckningar om analysprocent | (torrvikt), vatten< 3 % |
| Kvantitet | 25 g |
| UN-nummer | UN2465 |
| Beilstein | 4056155 |
| Känslighet | Känslig för fukt |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. |
| Formel vikt | 219.95 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.