Läs mer
Dikloroisocyanursyra natriumsalt, 97 % (torrt vikt).
Produktkod. 11405517
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11405517 100 g 100g
11314519 25 g 25g
11415517 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11405517 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23504.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    546.38 SEK
    490.65 SEK / 100g
    Save 55.73 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2893-78-9 | C3HCl2N3NaO3 | 220,949 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Tillämpningar
Natriumdiklorisocyanurat kan användas som ett reagens för N-monoklorering och dehydroklorering av aminoestrar, syntes av antimikrobiella polyuretantillsatser för att kontrollera biofilm. Det används som ett nöddesinfektionsmedel i dricksvatten, allmänt använt rengöringsmedel. Det är också ett reagens för klorering för att detektera ammonium via bildning av färgade zebraband i ett detektionsrör.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt och väl tillslutet. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2893-78-9
Molekylformel C3HCl2N3NaO3
Molekylvikt (g/mol) 220.949
MDL-nummer MFCD00006036
InChI-nyckel UNWRHVZXVVTASG-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium dichlorocyanuric acid, 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, 1,3-dichloro-, sodium salt
PubChem CID 86657659
IUPAC-namn 1,3-diklor-1,3,5-triazinan-2,4,6-trion;natrium
LEDER C1(=O)NC(=O)N(C(=O)N1Cl)Cl.[Na]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichloroisocyanuric acid sodium salt
Smältpunkt ∼250 °C (dekomposition)
Odör Klorliknande
Anteckningar om analysprocent (torrvikt), vatten< 3 %
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2465
Beilstein 4056155
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 219.95
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dichloroisocyanuric acid sodium salt
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH031-Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dichloroisocyanuricacid, sodium salt
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.