Läs mer
Dikloroisocyanursyra natriumsalt, 98 %
Produktkod. 15274674 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
2.5kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15274674 2.5 kg 2.5kg
10712251 25 g 25g
10451631 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15274674 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 204110025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3650.00 SEK
    3186.65 SEK / 2.5kg
    Save 463.35 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Dikloroisocyanursyra natriumsalt, >-97,5 % (på torrt ämne), C3HCl2N3NaO3, CAS-nummer-2893-78-9, natriumdiklorocyanursyra, 1,3,5-triazin-2,4,6 1h,3h,5h-trion, 1,3-diklor-, natriumsalt, 500g, 98%, Vitt, 220-767-7, 219,95, Fara | CAS: 2893-78-9 | C3HCl2N3NaO3 | 220,949 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
CX bindningsbildande reagens, Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2893-78-9
Molekylformel C3HCl2N3NaO3
Molekylvikt (g/mol) 220.949
MDL-nummer MFCD00006036
InChI-nyckel UNWRHVZXVVTASG-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium dichlorocyanuric acid, 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, 1,3-dichloro-, sodium salt
PubChem CID 86657659
IUPAC-namn 1,3-diklor-1,3,5-triazinan-2,4,6-trion;natrium
LEDER C1(=O)NC(=O)N(C(=O)N1Cl)Cl.[Na]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichloroisocyanuric acid sodium salt
Namnnotering 98%
Färg Vitt
pH 6 till 7 (1 % vattenlösning vid 25 °C)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Kvantitet 2.5 kg
Formel vikt 219.95
Procent renhet ≥97,5 % (på torrt ämne)
Fysisk form Kristaller eller granuler
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dichloroisocyanuric acid, sodium salt
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH031-Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dichloroisocyanuricacid, sodium salt
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.