Läs mer
Dichloroisocyanuric acid sodium salt monohydrate, 97%
Produktkod. 11936581 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11936581 1 kg Glasflaska 1kg
11946581 50 g Glasflaska 50g
11300290 250 g Glasflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11936581 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 436450010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 52671-45-1 | C3Cl2N3NaO3·H2O | 237.96 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52671-45-1
Molekylformel C3Cl2N3NaO3·H2O
Molekylvikt (g/mol) 237.96
InChI-nyckel FIHQYHSNTSJNGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym Sodium dichloroisocyanurate dihydrate
PubChem CID 129893375
IUPAC-namn 1,3-diklor-1,3,5-triazinan-2,4,6-trion;natrium;dihydrat
LEDER C1(=O)NC(=O)N(C(=O)N1Cl)Cl.O.O.[Na]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichloroisocyanuric acid sodium salt monohydrate
Smältpunkt 240.0°C to 250.0°C
Färg Vitt
Fysisk form Crystals or Granules
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall 96.0 to 104% (on dry substance) (Iodometry)
Löslighetsinformation Solubility in water: ca 250g/L (25°C)
Formel vikt 237.96
Procent renhet 97%
Infrarött spektrum Authentic
Förlust vid torkning 15% max.
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dichloroisocyanuric acid sodium salt dihydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • EUH031-Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.