Läs mer
Dikloroisocyanursyra natriumsalt, TRC
Produktkod. 30385214
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30385214 25 g
1 options
Produktkod. 30385214 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD43487525G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichloroisocyanuric Acid Sodium Salt
CAS 2893-78-9
Molekylformel C3Cl2N3NaO3
Kvantitet 25 g
Synonym Dichloroisocyanuric Acid Sodium, 1,3,5-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3-dichloro-, sodium salt (9CI), s-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3-dichloro-, sodium salt (8CI), 3,5-Dichloro-2-hydroxy-4,6-s-triazinedione sodium salt, ACL 56, ACL 60, Actisan, Actisept, Aviclor, Basolan DC, CDB 63, CDB Clearon, Clearon, Clearon CDB, Clearon CDB 56, Crente, DICD-G, Dichloro-s-triazinetrione sodium salt, Dichloroisocyanuric acid sodium salt, Dichlosia, Dikonit, Fi Clor 60S, Fi Clor Clearon, Fichlor, Haz-Tab, Haz-Tabs, Hi-Lite 60C, Hi-Lite 60G, Hi-Lite G 60GW, Hidrosan, Histar G, Izosan G, Javel Solid, Jundujing, Khlorapin, Medicarine, Neochlor 55, Neochlor 55G, Neochlor 60G, Neochlor 60M, Neochlor 60MG, Neochlor 60P, Oniachlor 60, Oxidan DCN/WSG, Presept, Prisept, SDIC 60P, SDIC-MG, Simpla, Sodium dichlorisocyanurate, Sodium dichlorocyanurate, Sodium dichloroisocyanurate, Sodium dicycloroisocyanurate, Sumaveg, Surchlor GR 60, Vac Attack, 1,3,5-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3-dichloro-, sodium salt (9CI)s-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3-dichloro-, sodium salt (8CI)3,5-Dichloro-2-hydroxy-4,6-s-triazinedione sodium saltACL 56, ACL 60, Actisan, Actisept, Aviclor, Basolan DC, CDB 63, CDB Clearon, Clearon, Clearon CDB, Clearon CDB 56, Crente, DICD-G, Dichloro-s-triazinetrione Sodium Salt, Dichloroisocyanuric acid Sodium SaltDichlosia, Dikonit, Fi Clor 60S, Fi Clor Clearon, Fichlor, Haz-Tab, Haz-Tabs, Hi-Lite 60C, Hi-Lite 60G, Hi-Lite G 60GW, Hidrosan, Izosan G, Javel Solid, Jundujing, Khlorapin, Medicarine, Neochlor 55, Neochlor 55G, Neochlor 60G, Neochlor 60M, Neochlor 60MG, Neochlor 60P, Oniachlor 60, Oxidan DCN/WSG, Presept, PriseptSDIC 60P, SDIC-MG, Simpla, Sodium Dichlorisocyanurate, Sodium Dichlorocyanurate, Sodium Dichloroisocyanurate, Sumaveg, Surchlor GR 60, Vac Attack
InChI formel InChI=1S/C3HCl2N3O3.Na/c4-7-1(9)6-2(10)8(5)3(7)11;/h(H,6,9,10);/q;+1/p-1
LEDER [Na+].ClN1C(=O)[N-]C(=O)N(Cl)C1=O
IUPAC-namn natrium; 1,3-dikloro-1,3-diaza-5-azanidacyklohexan-2,4,6-trion
Molekylvikt (g/mol) 219.95
Formel vikt 218.9214