Läs mer
Diklormetan, Honeywell Burdick & Jackson™ Biosyn™
Produktkod. 16881240
Förpackning:
Glasflaska
Kvantitet:
2.5 L
4 x 2.5 L
Produktkod. 16881240
Brand: Honeywell Burdick & Jackson BB2994X2.5L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För biosyntes och tillämpningar som kräver lågt vatteninnehåll. Innehåller cyklohexen,> 99,9% renhet.
  • Ultralåga vattenspecifikationer
  • Låga aminspecifikationer
  • Låga partikelhalter
  • Hög lösningsmedelsrenhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-09-2
Molekylformel CH2Cl2
Molekylvikt (g/mol) 84.93
MDL-nummer MFCD00000881
InChI-nyckel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methylene Chloride
IUPAC-namn diklormetan
LEDER ClCCl
Specifikationer
Smältpunkt -97°C
Färg Färglös
Densitet 1.32 to 1.33 g/cm3 (20°C)
Kokpunkt 39°C to 41°C (1013 hPa)
Kvantitet 4 x 2.5 L
Explosionsgräns 22% (V)
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Produktlinje BioSyn
Ångtryck 453 hPa (20°C)
UN-nummer UN1593
Viskositet 0.44 mPa.s (20°C)
Procent renhet ≥99%