Läs mer
Diklormetan, Honeywell Burdick & Jackson™ Biosyn™
Produktkod. 16871240
Change view
Förpackning:
Glasflaska
Kvantitet:
2.5 L
4 x 2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förpackning Kvantitet
16871240 Glasflaska 2.5 L
16881240 Glasflaska 4 x 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16871240 Leverantör Honeywell Burdick & Jackson Leverantörsnummer BB2992.5L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För biosyntes och tillämpningar som kräver lågt vatteninnehåll. Innehåller cyklohexen,> 99,9% renhet.
  • Ultralåga vattenspecifikationer
  • Låga aminspecifikationer
  • Låga partikelhalter
  • Hög lösningsmedelsrenhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-09-2
Molekylformel CH2Cl2
Molekylvikt (g/mol) 84.93
MDL-nummer MFCD00000881
InChI-nyckel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methylene Chloride
IUPAC-namn diklormetan
LEDER ClCCl
Specifikationer
Smältpunkt -97°C
Färg Färglös
Densitet 1.32 to 1.33 g/cm3 (20°C)
Kvantitet 2.5 L
Explosionsgräns 22% (V)
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Produktlinje BioSyn
Ångtryck 453 hPa (20°C)
Viskositet 0.44 mPa.s (20°C)
UN-nummer UN1593
Kokpunkt 39°C to 41°C (1013 hPa)
Procent renhet ≥99%