Läs mer
Diklormetan, 99,8+%, för analys, stabiliserad med amylen, Thermo Scientific™
Produktkod. 10771545 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 L
Förpackningsstorlek:
5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10771545 5 L 5 L
1 options
Produktkod. 10771545 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 113460051
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichloromethane
Smältpunkt -97 °C
CAS 75-09-2
Färg Färglös
Utseende Klar vätska
Nedbrytningsinformation Nedbrytningstemperatur: >120 °C
Densitet 1.325
Kvantitet 5 L
Identifiering Klarar testet
Tändpunkt 556 °C (självantändning)
Förpackning Plåtburk
Fysisk form Vätska
Rester efter avdunstning =<0.001 %
Molekylformel CH2Cl2
Linjär formel CH2Cl2
Ångtryck 350 Mbar (20 °C)
MDL-nummer MFCD00000881
Viskositet 0,43 mPa/s (20 °C)
UN-nummer 1593
Vatten = <0,02 % (Coulometriskt)
Merck Index 15, 6135
Synonym Methylene chloride
Kokpunkt 39 °C till 40 °C (760 mmHg)
InChI-nyckel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
LEDER ClCCl
IUPAC-namn diklormetan
Molekylvikt (g/mol) 84.93
Formel vikt 84.93
Procent renhet 99.8+%
Kvalitet Analytisk
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dichloromethane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.