Läs mer
Diklorometan, 99,8 %, extra torrt över molekylsikt, stabiliserat, AcroSeal™
Produktkod. 10387841 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10387841 1 L AcroSeal™ Glasflaska 1 L
10487532 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
10354263 500 mL AcroSeal™ Glasflaska 500ml
10295661 2.5 L AcroSeal™ Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10387841 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 348460010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1115.00 SEK
    970.65 SEK / 1 L
    Save 144.35 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Diklormetan, 99,8%, CH2Cl2, CAS-nummer-75-09-2, 513-35-9, aerothene mm, freon 30, metandiklorid, metan, dikloro, metylbiklorid, metylenklorid, metylendiklorid, narkotil, solaestin, solmetin, 1L, 01, 60, 39,0 grader. C till 40,0 grader. C, CHEBI:15767, Färglös, >120 grader. C | CAS: 75-09-2 | CH2Cl2 | 84,93 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-09-2 , 513-35-9
Molekylformel CH2Cl2
Molekylvikt (g/mol) 84.93
MDL-nummer MFCD00000881
InChI-nyckel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
IUPAC-namn diklormetan
LEDER ClCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichloromethane
Nedbrytningsinformation >120 °C
Smältpunkt -97,0 °C
Färg Färglös
Densitet 1.3250g/mL
Kokpunkt 39,0 °C till 40,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99.8%
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Linjär formel CH2Cl2
Kvantitet 1 L
Beilstein 01, 60
Fieser 01,676; 02,273; 04,337; 07,239; 13,106
Merck Index 15, 6135
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 20 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i alkohol, eter och dmf
Stabilisator 50 ppm (ungefär) amylen
Formel vikt 84.93
Ångtryck 475 hPa vid 20 °C
Procent renhet 99.8%
Kvalitet Extra torr över molekylsikt
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dichloromethane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dichloromethane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.