Läs mer
Diklorometan, 99,8 %, för HPLC, stabiliserat med amylen
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterDescription
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Dichloromethane |
| Smältpunkt | -97,0 °C |
| Namnnotering | Stabiliserad |
| Abs. | (1 cm cell vs HPLC-klassat −vatten), (1 cm cell vs HPLC-klassat −vatten) vid 0nm, 0,005 max vid 260 nm, 0,005 max. vid 270 nm, 0,005 max vid 280 nm, 0,02 max vid 250 nm, 0,2 max vid 240 nm, 1 max. vid 233 nm |
| Aciditet | 0,0001 meq/g max. |
| Densitet | 1.3250g/mL, 1.325 |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Förpackning | Glasflaska |
| Fysisk form | Vätska |
| Rester efter avdunstning | 0,0002% max. |
| Show More |
Safety and Handling
- Dichloromethane
- Varning
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.