Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dichloromethane |
| Smältpunkt | -97,0 °C |
| Namnnotering | Stabiliserad |
| Abs. | (1 cm cell vs HPLC-klassat −vatten), 0,005 max vid 260 nm, 0,005 max. vid 270 nm, 0,005 max vid 280 nm, 0,02 max vid 250 nm, 0,2 max vid 240 nm, 1 max. vid 233 nm |
| Aciditet | 0,0001 meq/g max. |
| Densitet | 1.3250g/mL, 1.325 |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Förpackning | Glasflaska |
| Fysisk form | Vätska |
| Rester efter avdunstning | 0,0002% max. |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Dichloromethane, stabilized with methanol
- Varning
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- Cancerogenitet Kategorija 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/och tvål.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.