Läs mer
Diklorometan≥ 99,8 % stabiliserat, ULTRA RESI-ANALYZED™ J.T. Baker™
Produktkod. 10709131 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
10709131 2.5 L 2.5 L
1 options
Produktkod. 10709131 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 9264.2500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För analys av organiska rester
  • Stabiliserad med ett metanol-alkenkonserveringssystem
  • Förpackad under inert gas
  • För användning i laboratorier, forskning eller tillverkning
Specifikationer
Smältpunkt -95°C
CAS 75-09-2
Färg ≤10
Densitet 1.322 g/cm³ (20°C)
Kvantitet 2.5 L
Förpackning Glasflaska
Rester efter avdunstning ≤1.0 ppm
Analysprocentintervall ≥99.8 %
Titrerbar syra ≤0.3 μeq/g
Molekylformel CH2Cl2
MDL-nummer MFCD00000881
Vatten ≤0.02%
Kokpunkt 39.8°C (1013 hPa)
InChI-nyckel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
LEDER ClCCl
IUPAC-namn diklormetan
Molekylvikt (g/mol) 84.93