Learn More
Diklorometan, 99,9%, Extra Torr, stabiliserad, AcroSeal™
Product Code. 10429252 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
100 mL
1 L
2.5 L
Unit Size:
100ml
2.5 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
10429252 100 mL 100ml
10477951 1 L -
11379856 2.5 L 2.5 L
10437202 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 10429252 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 326851000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    740.00 SEK
    681.03 SEK / 100ml
    Save 58.97 SEK
    7% Av
View all promotions
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Diklormetan, 99,9%, CH2Cl2, CAS-nummer-75-09-2, 513-35-9, aerothene mm, metylenklorid, freon 30, metylbiklorid, metan, diklor, metandiklorid, narkotil, metyldiklorid, solmetin, solaestin, 2,5L, 01, 60, 39,0 grader. C till 40,0 grader. C, CHEBI:15767, färglös till gul | CAS: 75-09-2 | CH2Cl2 | 84,93 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 75-09-2 , 513-35-9
Molekylformel CH2Cl2
Molekylvikt (g/mol) 84.93
MDL-nummer MFCD00000881
InChI-nyckel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
IUPAC-namn diklormetan
LEDER ClCCl
Specifications
Kemiskt namn eller material Dichloromethane
Smältpunkt -97,0 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.3250g/mL, 1.325
Kvantitet 100 mL
Infrarött spektrum Autentisk
Fysisk form Vätska
Anteckningar om renhetsgrad Vatten <30 ppm
Rester efter avdunstning 0,0005 % max.
Analysprocentintervall 99.9%
Linjär formel CH2Cl2
Viskositet 0,43 mPa (20 °C)
Vatten 0,003 % Max. (Koulometrisk)
Beilstein 01, 60
Fieser 01,676; 02,273; 04,337; 07,239; 13,106
Merck Index 15, 6135
Kokpunkt 39,0 °C till 40,0 °C
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 20 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i alkohol, eter och dmf
Formel vikt 84.93
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Extra torr
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Dichloromethane
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Precautionary Statement
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methylene chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.