Läs mer
Diklorometan, 99,9 %, för restanalys, för anal polyarom, hydrokarbonat, stab med amylen
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterBeskrivning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dichloromethane |
| Smältpunkt | -97,0 °C |
| Abs. | 0,5 max vid 235 nm, 0,108 max vid 240 nm, 0,009 max vid 260 nm |
| Aciditet | 0,001% max. (HCl) |
| Utseende | Klar vätska |
| Densitet | 1.3250g/mL, 1.325 |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Förpackning | Glasflaska |
| Rester efter avdunstning | 0,0005% max. |
| Analysprocentintervall | 99.9% |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Dichloromethane
- Varning
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/and soap.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.