Läs mer
Diklorometan, 99,9 %, för restanalys, för anal polyarom, hydrokarbonat, stab med amylen
Produktkod. 11904471 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
Glasflaska
Metalltrumma
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11904471 10 L Metalltrumma 10 L
10652382 1 L Glasflaska 1 L
10662382 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11904471 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 326760100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5365.00 SEK
    5207.87 SEK / 10 L
    Save 157.13 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-10-2026
CAS: 75-09-2 | CH2Cl2 | 84,93 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För restanalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-09-2 , 513-35-9
Molekylformel CH2Cl2
Molekylvikt (g/mol) 84.93
MDL-nummer MFCD00000881
InChI-nyckel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
IUPAC-namn diklormetan
LEDER ClCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichloromethane
Smältpunkt -97,0 °C
Abs. 0,5 max vid 235 nm, 0,108 max vid 240 nm, 0,009 max vid 260 nm
Aciditet 0,001% max. (HCl)
Utseende Klar vätska
Densitet 1.3250g/mL, 1.325
Kvantitet 10 L
Förpackning Metalltrumma
Rester efter avdunstning 0,0005% max.
Analysprocentintervall 99.9%
Linjär formel CH2Cl2
Viskositet 0,43 mPa (20 °C)
Vatten 0,02 % max. (Koulometriskt)
Fieser 01,676; 02,273; 04,337; 07,239; 13,106
Kokpunkt 39,0 °C till 40,0 °C
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 20 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i alkohol, eter och dmf
Formel vikt 84.93
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Restanalys
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.