Läs mer
Dichloromethane, Laboratory Reagent, ≥99.9% (without stabilizer, GC), contains 0.1-0.4% ethanol as stabilizer, Honeywell™
Produktkod. 15651440 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
4 x 5 L
Förpackning:
Aluminum Bottle
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15651440 4 x 5 L Aluminum Bottle Paket med 4
1 options
Produktkod. 15651440 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 146094X5L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Laboratory Reagent,≥99.9% (without stabilizer, GC), contains 0.1-0.4% ethanol as stabilizer
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichloromethane
CAS 75-09-2
Densitet 1.325g/mL at 25°C
Kvantitet 4 x 5 L
Explosionsgräns 0.22
Tändpunkt 1223°F
Förpackning Aluminum Bottle
Molekylformel CH2Cl2
Ångtryck 6.83psi (20°C), 24.45psi (55°C)
MDL-nummer MFCD00000881
Beilstein 1730800
Synonym methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
InChI-nyckel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
LEDER ClCCl
IUPAC-namn dichloromethane
Molekylvikt (g/mol) 84.93
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
Formel vikt 84.93g/mol
Procent renhet ≥99.9% (without stabilizer, GC)
Kvalitet Laboratory