Läs mer
Diklormetan, 99+%, extra ren, stabiliserad med amylen, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10590141 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
HDPE-flaska
Metallburk
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
25 L
5 L
500ml
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10590141 25 L Metallburk 25 L
10580141 500 mL Bärnstensfärgad glasflaska 500ml
10127611 1 L Bärnstensfärgad glasflaska -
10458210 2.5 L Bärnstensfärgad glasflaska 2.5 L
10774941 2.5 L Plastbelagd glasflaska 2.5 L
10550641 5 L HDPE-flaska 5 L
10273850 5 L Metallburk 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10590141 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer D/1850/25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5648.83 SEK
    4896.29 SEK / 25 L
    Save 752.54 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 75-09-2
Molekylformel CH2Cl2
Molekylvikt (g/mol) 84.93
MDL-nummer MFCD00000881
InChI-nyckel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn diklormetan
LEDER ClCCl
Specifikationer
Smältpunkt -97 °C
Färg Färglös
Kvantitet 25 L
Förpackning Metallburk
Fysisk form Vätska
Ångtryck 350 mbar vid 20 °C
Viskositet 0,43 mPaS vid 20 °C
Kokpunkt 39 °C
Formel vikt 84,93 g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dichloromethane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.