Läs mer
Diklorometan, 99+%, stick. Med CA. 50 ppm amylen
Produktkod. 11416790
Change view
Kvantitet:
500 mL
1000 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
1 L
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11416790 2500 mL 2500ml
11367876 500 mL 500ml
11377876 1000 mL 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11416790 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13089.0F
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 75-09-2 | CH2Cl2 | 84,93 g/mol
Diklormetan används i farmaceutiska tillämpningar. Dess användning är som lösningsmedel vid tillverkning av finkemikalier, läkemedel, läkemedelsintermediärer och läkemedel, och även inom livsmedelsteknik. Det är lösningsmedlet för koffeinextraktion. Det används som lösningsmedel och färgborttagningsmedel och som jäsmedel för polyuretanskum. Den är användbar för fraktionen av flash-pyrolysolja och för extraktion av benso-15-krona-5.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Diklorometan används i farmaceutiska tillämpningar. Dess användning är som lösningsmedel vid tillverkning av finkemikalier, läkemedel, läkemedelsintermediärer och läkemedel, och även inom livsmedelsteknik. Det är lösningsmedlet för koffeinextraktion. Det används som lösningsmedel och färgborttagningsmedel och som jäsmedel för polyuretanskum. Den är användbar för fraktionen av flash-pyrolysolja och för extraktion av benso-15-krona-5.
Löslighet
Blandbar med etylacetat, alkohol, hexaner, metanol, dietyleter, n-oktanol, acetonbensen, koltetraklorid, dietyleter och kloroform. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på ett svalt, välventilerat utrymme. Inkompatibel med alkalimetaller, aluminium, starka oxidationsmedel, baser, aminer, magnesium, starka syror starka baser och vinylföreningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 75-09-2
Molekylformel CH2Cl2
Molekylvikt (g/mol) 84.93
MDL-nummer MFCD00000881
InChI-nyckel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
IUPAC-namn diklormetan
LEDER ClCCl
Specifications
Kemiskt namn eller material Dichloromethane
Smältpunkt -95 °C
Namnnotering Stabiliserad med cirka 50 ppm amylen
Densitet 1.325
Kvantitet 2500 mL
Odör Sött
Brytningsindex 1.4244
UN-nummer UN1593
Beilstein 1730800
Merck Index 14,6063
Kokpunkt 39 °C till 40 °C
Löslighetsinformation Blandas med etylacetat, alkohol, hexaner, metanol, dietyleter, n-oktanol, aceton, bensen, koltetraklorid, dietyleter och kloroform. Oblandbar med vatten.
Formel vikt 84.93
Procent renhet ≥99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Dichloromethane
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dichloromethane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.