Läs mer
Dichloromethane, ACS, 99.5+%, stab. with amylene
Produktkod. 11303498
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
4 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
4 L
500ml
Produktkod. 11303498
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039116.M1
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Maximal nivå av föroreningar: Färg (APHA) 10, Avdunstningsrester 0,002 %, Titrerbar syra 0,0003 mekv/g, Fria halogener PT, H 2 O 0,02 %
Diklormetan är ett klorerat kolväte som har använts som farmaceutiska tillämpningar. Det är främst användningen som lösningsmedel inom tillverkning och livsmedelsteknik. Det är för användbart i dricksfågelvärmemotorn. Det var lösningsmedlet för koffeinextraktion. Det används också som lösningsmedel och färgborttagningsmedel. Det är användbart för fraktionen av flash-pyrolysolja och för extraktion av benso-15-krona-5.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-09-2
Molekylformel CH2Cl2
Molekylvikt (g/mol) 84.93
MDL-nummer MFCD00000881
InChI-nyckel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
IUPAC-namn diklormetan
LEDER ClCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichloromethane
Färg Färglös
Utseende Colorless liquid
Densitet 1.325
Kokpunkt 39°C to 40°C
Kvantitet 4 x 1 L
Tändpunkt 605°C (1121°F)
Odör Sweet
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.4244
Ångtryck 475 hPa (356mm Hg) at 20°C
Beilstein 1730800
Löslighetsinformation Miscible in ethyl acetate,alcohol,hexanes,methanol,diethyl ether,n-octanol,acetone benzene,carbon tetrachloride,diethyl ether and chloroform.
Formel vikt 84.93
Kvalitet ACS
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.