Läs mer
Diklorometan, ACS, 99,5+%, stab. med amylen
Produktkod. 11393488
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
4 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
4 L
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11393488 1 L 1 L
11480211 500 mL 500ml
11383488 2.5 L 2.5 L
11303498 4 x 1 L 4 L
11373488 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11393488 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039116.K2
 Begränsad artikel
I lager
Maximal nivå av föroreningar: Färg (APHA) 10, Avdunstningsrester 0,002 %, Titrerbar syra 0,0003 meq/g, fria halogener P.T., H2O 0,02 % | CAS: 75-09-2 | CH2Cl2 | 84,93 g/mol
Diklormetan är ett klorerat kolväte som har använts som farmaceutiska tillämpningar. Det är främst användningen som lösningsmedel inom tillverkning och livsmedelsteknik. Det är för användbart i dricksfågelvärmemotorn. Det var lösningsmedlet för koffeinextraktion. Det används också som lösningsmedel och färgborttagningsmedel. Det är användbart för fraktionen av flash-pyrolysolja och för extraktion av benso-15-krona-5.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-09-2
Molekylformel CH2Cl2
Molekylvikt (g/mol) 84.93
MDL-nummer MFCD00000881
InChI-nyckel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
IUPAC-namn diklormetan
LEDER ClCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichloromethane
Färg Färglös
Utseende Färglös vätska
Densitet 1.325
Kvantitet 1 L
Tändpunkt 605 °C (1121 °F)
Odör Sött
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.4244
Ångtryck 475 hPa (356 mm Hg) vid 20 °C
Beilstein 1730800
Kokpunkt 39 °C till 40 °C
Löslighetsinformation Blandbar i etylacetat, alkohol, hexaner, metanol, dietyleter, n-oktanol, acetonbensen, koltetraklorid, dietyleter och kloroform.
Formel vikt 84.93
Kvalitet ACS
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dichloromethane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dichloromethane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.