Läs mer
Diklorometan, vattenfritt vattenfritt, 99,7+%, förpackat under argon i återförslutningsbara ChemSeal™ flaskor, stabberat med amylen
Produktkod. 11344797
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
4 x 1 L
Förpackningsstorlek:
250ml
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11344797 1 L -
11354797 250 mL 250ml
11334797 4 x 1 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11344797 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041835.K2
 Begränsad artikel
I lager
Lösningsmedel för vattenfria reaktioner, vatten <0,01 % | CAS: 75-09-2 | CH2Cl2 | 84,93 g/mol
Lösningsmedel för vattenfria reaktioner, vatten< 0,01%. Diklorometan används i farmaceutiska tillämpningar. Dess användning är som lösningsmedel vid tillverkning av finkemikalier, läkemedel, läkemedelsintermediärer och läkemedel, och även inom livsmedelsteknik. Det är lösningsmedlet för koffeinextraktion. Det används som lösningsmedel och färgborttagningsmedel och som jäsmedel för polyuretanskum. Den är användbar för fraktionen av flash-pyrolysolja och för extraktion av benso-15-krona-5.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-09-2
Molekylformel CH2Cl2
Molekylvikt (g/mol) 84.93
MDL-nummer MFCD00000881
InChI-nyckel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
IUPAC-namn diklormetan
LEDER ClCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichloromethane
Smältpunkt °C till 95 °C
Färg Färglös
Densitet 1,325 g/cm3 vid 20 °C
Kokpunkt 39 °C till 40 °C
Tändpunkt 605 °C (1121 °F)
Analysprocentintervall >99.7%
Odör Sött
Brytningsindex 1.4244
Kvantitet 1 L
Beilstein 1730800
Löslighetsinformation Blandas med etylacetat, alkohol, hexaner, metanol, dietyleter, n-oktanol, aceton, bensen, koltetraklorid, dietyleter och kloroform. Oblandbar med vatten.
Formel vikt 84.93
Ångtryck 475 hPa (356 mm Hg) vid 20 °C
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dichloromethane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dichloromethane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.