Läs mer
Diklorometan, vattenfritt vattenfritt, 99,7+%, förpackat under argon i återförslutningsbara ChemSeal™ flaskor, stabberat med amylen
Beskrivning
Lösningsmedel för vattenfria reaktioner, vatten< 0,01%. Diklorometan används i farmaceutiska tillämpningar. Dess användning är som lösningsmedel vid tillverkning av finkemikalier, läkemedel, läkemedelsintermediärer och läkemedel, och även inom livsmedelsteknik. Det är lösningsmedlet för koffeinextraktion. Det används som lösningsmedel och färgborttagningsmedel och som jäsmedel för polyuretanskum. Den är användbar för fraktionen av flash-pyrolysolja och för extraktion av benso-15-krona-5.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dichloromethane |
| Smältpunkt | - 95 °C |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 1,325 g/cm3 vid 20 °C |
| Kokpunkt | 39 °C till 40 °C |
| Tändpunkt | 605 °C (1121 °F) |
| Analysprocentintervall | >99.7% |
| Odör | Sött |
| Brytningsindex | 1.4244 |
| Kvantitet | 250 mL |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Dichloromethane
- Varning
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: dichloromethane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.