Läs mer
Dichloromethane Anhydrous stabilised with amylene extra dry, Honeywell™ Riedel de-Haen
Beskrivning
- These solvents are specially produced to a water specification of less than 50 ppm (<0.0050%).
- Many solvents go well beyond that and are routinely produced to lower than 5 ppm (<0.0005%).
- All packaging steps and materials are especially designed to retain solvent dryness and ensure product integrity. Before filling, amber glass bottles are oven-dried to remove all traces of water, then filled under dry nitrogen and sealed with a special cap.
- The water content itself is strictly controlled by coulometric Karl Fischer analysis (Hydranal™) and actual results are printed on the label.
- This line is packaged in specially designed septum-sealed bottles to maintain low water content and ensure product integrity
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dichloromethane |
| Densitet | 1.32 to 1.33 g/cm3 (20°C) |
| Flampunkt | Not applicable |
| Förpackning | Septum Sealed Bottle |
| Kvantitet | 100 mL |
| UN-nummer | 1593 |
| Procent renhet | <0.0010% H2O |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Dichloromethane
- Varning
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: methylene chloride