Läs mer
Diklormetan, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Produktkod. 10046100 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10046100 1 L 1 L
10137580 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10046100 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 7053.1000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Överskrider ACS-specifikationerna
Kemiska identifierare
CAS 75-09-2
Molekylformel CH2Cl2
Molekylvikt (g/mol) 84.93
MDL-nummer MFCD00000881
InChI-nyckel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methylene chloride
IUPAC-namn diklormetan
LEDER ClCCl
Specifikationer
Smältpunkt -95 °C
Densitet 1,322 g/cm³ (20 °C)
Kvantitet 1 L
Förpackning Glasflaska
Kokpunkt 39,8 °C (1013 hPa)