Läs mer
Diklormetan, bioteknisk kvalitet, 99,9 %, Honeywell Burdick & Jackson™
Produktkod. 15665670
Change view
Kvantitet:
1 L
2 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15665670 2 L Glasflaska 2 L
15655670 1 L Glasflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15665670 Leverantör Honeywell-Burdick and Jackson Leverantörsnummer 4944532L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Biotech Grade, 99,9 %, innehåller 40-150 ppm amylen som stabilisator
  • Honeywell Burdick & Jackson™ (B &J) utvecklade de första högrena lösningsmedlen för mer än 50 år sedan
  • När nya tillämpningar och tekniker dyker upp, Burdick & Jackson fortsätter att utveckla produkter för att möta de mest krävande kraven på laboratorier och läkemedelsproduktion
  • Våra förpackningslösningar, från labbskala till produktion, ger våra kunder mervärde, ökad effektivitet och ökad säkerhet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-09-2
Molekylformel CH2Cl2
Molekylvikt (g/mol) 84.93
MDL-nummer MFCD00000881
InChI-nyckel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
IUPAC-namn diklormetan
LEDER ClCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichloromethane
Smältpunkt -97°C
Färg Färglös
Densitet 1.325g/mL at 25°C
Kvantitet 2 L
Explosionsgräns 0.22
Tändpunkt 1223°F
Odör Sweet
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Ångtryck 24.45psi (55°C), 6.83psi (20°C)
UN-nummer UN1593
Beilstein 1730800
Kokpunkt 39°C to 41°C
Formel vikt 84.93g/mol
Procent renhet 99.90%