Läs mer
Diklormetan, certifierad AR för analys, stabiliserad med amylen, Fisher Chemical™
Produktkod. 10160292 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Metallburk
Plastbehållare
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
5 L
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10160292 1 L Bärnstensfärgad glasflaska 1 L
10203810 1 L Plastbelagd glasflaska 1 L
11458173 2.5 L Plastbelagd glasflaska 2.5 L
10386272 5 L Plastbehållare 5 L
10459973 10 L Metallburk 10 L
10616642 25 L Metallburk -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10160292 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer D/1852/15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    829.00 SEK
    538.59 SEK / 1 L
    Save 290.41 SEK
    35% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CH2Cl2, CAS-nummer-75-09-2, aeroten mm, metan, diklor, metandiklorid, metylenbiklorid, metylenklorid, metylendiklorid, solaesthin, freon 30, narkotil, solmetin, 2,5L, 39 grader C, CHE8BI,95,7g färglös, 687,95, 1,95 YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N, diklormetan, -97 grader C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-09-2
Molekylformel CH2Cl2
Molekylvikt (g/mol) 84.93
MDL-nummer MFCD00000881
InChI-nyckel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
IUPAC-namn diklormetan
LEDER ClCCl
Specifikationer
Smältpunkt -97 °C
Färg Färglös
Kvantitet 1 L
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Fysisk form Vätska
Ångtryck 350 mbar vid 20 °C
Viskositet 0,43 mPaS vid 20 °C
Kokpunkt 39 °C
Formel vikt 84,93 g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dichloromethane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methylene chloride